Imprimer
4-Phenyl-1-buten-4-ol ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H53466.14EA 454 EUR
H53466.14 H53466.06
4-Phenyl-1-buten-4-ol ≥97%
4-Phenyl-1-buten-4-ol
Formule: C₁₀H₁₂O
Poids moléculaire: 148,20
Point d'ébullition: 234 °C
Densité: 0,992
Point éclair: 103 °C (217 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039617
Numéro CAS: 936-58-3