3-(Methylsulphonyl)benzoic acid 95%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₈O₄S Poids moléculaire: 200,21 g/mol Point de fusion: 230…238 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00216488 Numéro CAS: 5345-27-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 230 to 238 °C |
HPLC | ≥94 % |