Imprimer

3-(Methylsulphonyl)benzoic acid ≥98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

H50231.06EA 304 EUR
H50231.06 H50231.03
3-(Methylsulphonyl)benzoic acid ≥98%
3-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formule: C₈H₈O₄S
Point de fusion: 230…238 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216488
Numéro CAS: 5345-27-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR