Imprimer
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H33376.03EA 310 EUR
H33376.03 H33376.MD
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆ClF₃O
Poids moléculaire: 210,58 g/mol
Point de fusion: 50…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972757
Numéro CAS: 56456-51-0