Imprimer
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H33709.03EA 170 EUR
H33709.03 H33709.MD
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O₂
Poids moléculaire: 206,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398589
Numéro CAS: 1261750-58-6