Imprimer
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H33093.03EA 71.3 EUR
H33093.03 H33093.06
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O₂
Poids moléculaire: 206,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398590
Numéro CAS: 276861-64-4