Imprimer

4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

H31659.06EA 319 EUR
H31659.06 H31659.03
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O₂
Poids moléculaire: 206,16 g/mol
Point de fusion: 42…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06202983
Numéro CAS: 773871-39-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR