Imprimer
5-Isoquinolineboronic acid
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Isoquinoline-5-boronic acidIsoquinolin-5-ylboronic acid
MOLEM87104849EA 0 EUR
MOLEM87104849
5-Isoquinolineboronic acid
5-Isoquinolineboronic acid
Formule: C₉H₈BNO₂
Poids moléculaire: 172,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD03839356
Numéro CAS: 371766-08-4