(R)-(-)-2-Hexyl isothiocyanate 95%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₁₃NS Poids moléculaire: 143,25 g/mol Densité: 0,91 |
Numéro MDL:
MFCD05664053 Numéro CAS: 737000-95-2 EINECS: 000-000-0 ADR: 8,III |