Imprimer
Ethyl-4-isothiocyanatobenzoate ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L12522.04EA 46.8 EUR
L12522.04 L12522.09
Ethyl-4-isothiocyanatobenzoate ≥97%
Ethyl-4-isothiocyanatobenzoate
Formule: C₁₀H₉NO₂S
Poids moléculaire: 207,25 g/mol
Point d'ébullition: 123…127 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 52…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022058
Numéro CAS: 1205-06-7
EINECS: 214-880-0
ADR: 8,III