Methyl-4-isothiocyanatobenzoate ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₇NO₂S Poids moléculaire: 193,23 g/mol Point de fusion: 46…50 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041099 Numéro CAS: 3662-78-0 EINECS: 000-000-0 ADR: 8,III |