Imprimer
Charbon actif 0,5-1,0 mm (18-35 mesh) pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Carbon activated,Activated carbon,Activated charcoal
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09624.0500
1.09624.0500EA 841 EUR
1.09624.0500
Charbon actif 0,5-1,0 mm (18-35 mesh) pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®
Charbon actif
Formule: C
Poids moléculaire: 12,01 g/mol
Point de fusion: 3550 °C
Densité: 2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Indice Merck: 13,01818
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Resolution 4.5 - 11.0
Bulk density 0.4 - 0.5 g/cm³
Zn (Zinc) ≤ 0.002 %
Particle size (0.5 - 1.0 mm) ≥ 70.0 %