Imprimer
Acide chlorhydrique brominated Reag. Ph. Eur. 1043507
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
87845.290EA 152 EUR
87845.290
Acide chlorhydrique brominated Reag. Ph. Eur. 1043507
Acide chlorhydrique
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: HCl
Poids moléculaire: 36,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
UN: 1760
ADR: 8,I
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Commander maintenant
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022