Imprimer
Cuivre édétate en solution Reag. Ph. Eur. 1022300
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
87807.290EA 246 EUR
87807.290
Cuivre édétate en solution Reag. Ph. Eur. 1022300
Cuivre édétate en solution
Starting materials: Copper acetate R / Sodium edetate / Water R
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.