Imprimer
Compteur de colonies, Scan® 100
Fournisseur: Interscience
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
710-1868EA 1970 EUR
710-1868
Compteur de colonies, Scan® 100
Compteurs de colonies
Le Scan 100 est équipé d'un éclairage LED avec appuie-main ergonomique.
  • Signal sonore à quatre niveaux
  • Portoir de stockage intégré
  • Port USB pour exporter les résultats sans logiciel et sans erreur
Conçu pour tous les milieux de culture via un multi-adaptateur en option.
Informations de commande: La loupe sur bras (710-1869) n'est pas incluse.
Informations de livraison: Livré avec platine à fond blanc, adaptateur pour boîte de Petri de 90 mm, câble d'alimentation, câble USB, marqueur noir et guide d'utilisation rapide.