Imprimer
Vannes basse pression MXX, Rheodyne®, MX Series II™
Fournisseur: IDEX Health & Science
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Rheodyne® MX Series II™
554-3288EA 0 EUR
554-3288 554-2672
Vannes basse pression MXX, Rheodyne®, MX Series II™
Vannes Vannes de commutation
Combinent les vanne modulaires MX Series II™ à votre instrument actuel pour être compatibles avec le passage de fluides complexes et les besoins en injection d'échantillons.
  • Peut résister jusqu'à 125 psi (9 bar)
  • Tous les modèles acceptent les capillaires ¹/₁₆" ou ¹/₈" (ferrules adaptées requises)
  • Options de contrôle multiples
  • Capacité d'autonomie
  • Logiciel inclus