Le système de dégazage Stand Alone MINI Systec® est un module en ligne ayant une efficacité élevée pour éliminer les gaz dissous des fluides. Sa conception unique assure un fonctionnement fiable et le niveau le plus élevé de performance sans qu'un dégazage à l'hélium soit nécessaire. Une unité est capable de dégazer simultanément jusqu'à deux conduites de solvant. Le faible volume interne de chaque canal AF offre un équilibrage très rapide. Le module inclut un tableau de commande du vide.
- Efficacité de dégazage ultra-élevée
- Faciles à amorcer
- Le contrôle breveté ZHCR® élimine les fluctuations par rapport à la valeur de base
- Voie de passage présentant une excellente compatibilité chimique
- Sortie de validation du niveau de vide 2 broches
- Conforme aux directives CE et RoHS
Degassing line path int.Ø: 1,14 mm
Maximum operating pressure: 4,8
Certifications: Certifiés conformes aux normes d'essai CE suivantes : EN 61326-1 ; EN 55011 ; EN 61300-3-2 ; EN 61300-3-3 et EN 61010-1.
Informations de commande: Fournis avec un adaptateur secteur et quatre prises interchangeables : Amérique du nord/Japon, Royaume-Uni, Europe continentale et Australie.