Imprimer
Closed top caps for storage vials
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
NSCAB7815-15EA 69.8 EUR
NSCAB7815-15 NSCAB7815-13 NSCAB7815-24 NSCAB7815-20 NSCAB7815-18
Closed top caps for storage vials
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
  • PTFE on film/foam backing offers broad chemical resistance
  • Not autoclavable