Imprimer
Étalons de contrôle qualité multi-éléments pour ICP, ARISTAR®
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR® ARISTAR®
87046.180EA 206 EUR
87046.180 87047.180 87049.180 87048.180 89166.180 87045.180 87044.180
Étalons de contrôle qualité multi-éléments pour ICP, ARISTAR®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022