Imprimer
Vannes d'injection moyenne pression, Upchurch Scientific®
Fournisseur: IDEX Health & Science
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Upchurch Scientific®
560-0168EA 706 EUR
560-0168 560-0169
Vannes d'injection moyenne pression, Upchurch Scientific®
Vannes Vannes d'injection
Les vannes d'injection moyenne pression à 6 ports permettent une personnalisation aisée de la boucle d'échantillon externe. Il suffit de découper proprement un morceau de tube qui représente le volume d'échantillon que vous souhaitez injecter, en tenant compte du volume de port à port de la valve.
  • Biocompatible et inerte
  • Surfaces humidifiées à la résine Vespel® et PTFE résistante aux produits chimiques
  • Pression nominale de 1000 psi (69 bar)
Informations de commande: Chaque valve inclut six fixations sans bride ¹/₄ - 28 pour tubes de ¹/₁₆" ou ¹/₈" de diamètre externe.