Imprimer
Tubes pour applications sous vide Tygon® S3™ E-3603
Fournisseur: Saint-Gobain
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Tygon®
228-1361EA 3410 EUR
228-1361 228-1362 228-1360 228-1266 228-1264 228-1358
Tubes pour applications sous vide Tygon® S3™ E-3603
Tuyaux Tuyaux en Tygon®
Tubes sans DEHP, adaptés aux applications sous vide grâce à leurs parois très lourdes
  • Résistance exceptionnelle aux produits chimiques
  • Glissent facilement sur les raccords et se fixent en toute sécurité pour une installation aisée en laboratoire
  • Ne contiennent ni phtalates, ni BPA
  • Cohérence d'un lot à l'autre pour des résultats reproductibles
Les tubes sont adaptés à la plupart des produits chimiques inorganiques que l'on trouve en laboratoire. Ils sont non oxydants et non contaminants, et moins perméables que les tubes en caoutchouc. La surface interne, aussi lisse que du verre, empêche l'accumulation de liquides pour un nettoyage facilité. Les enroulements sont marqués à intervalles de 1 pied (30,4 cm), ce qui facilite les mesures. Ces tubes à paroi épaisse supportent une pression sous vide maximale de 759 mm de mercure à 23 °C et de 686 mm de mercure à 60 °C.
Résistance thermique : –46...+74 °C
Dureté (coefficient Shore A) : 56
Densité : 1,18
Certifications: Conformité aux directives de la FDA, aux normes NSF 51 et 61-A et aux exigences USP de classe VI