Imprimer
T-shirts, Terni 2672
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2672/BS0/1XL 2672/BS0/2XL 2672/BS0/3XL 2672/BS0/L 2672/BS0/M 2672/BS0/S
SIOE2672/BS0/1XLEA 22.8 EUR
SIOE2672/BS0/1XL SIOE2672/BS0/2XL SIOE2672/BS0/3XL SIOE2672/BS0/L SIOE2672/BS0/M SIOE2672/BS0/S
T-shirts, Terni 2672
Tenue de travail
T-shirts fabriqués en SIO-FIT® Usure thermique : 50% Viloft®, 50% polyester (entrecroisé). Le tissu maintient le corps au chaud et au sec. Parfaits pour une utilisation comme couche de base.
  • Manches courtes
  • Col côtelé, col rond
  • Sans couture
  • Confort amélioré grâce au bracelet
Poids : 210 g/m²