Imprimer
Cuves d'électrophorèse horizontales, kuroGEL Midi 13
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
700-0056EA 513 EUR
VWRI700-0056
Cuves d'électrophorèse horizontales, kuroGEL Midi 13
La cuve d'électrophorèse horizontale kuroGEL Midi 13 convient particulièrement pour les études analytiques et préparatives d'acides nucléiques.
  • Les ports de recirculation du tampon peuvent être reliés à une pompe péristaltique pour la recirculation du tampon pendant l'électrophorèse afin de maintenir son pH et d'éviter la formation de gradients ioniques
  • Barrettes de chargement de couleur pour détecter rapidement les puits au chargement
  • La cuve compacte réduit le volume de tampon nécessaire pour recouvrir le gel et offre ainsi un meilleur contrôle du gradient de tension et du temps d'exécution
  • Le plateau de coulage en acrylique transparent aux UV permet à l'utilisateur de manipuler le gel sur le transilluminateur en réduisant au minimum le risque d'exposition au bromure d'éthidium toxique
  • Les poignées latérales permettent de déplacer la cuve simplement et en toute sécurité dans le laboratoire
Cuve fournie avec un portoir de coulage amovible, 2 peignes de 16 puits de 1,0 mm d'épaisseur, des barrettes de chargement de couleur et des ports de recirculation de tampon
Peignes pour kuroGEL Midi 13
Les peignes disposent d'un code couleur en fonction de l'épaisseur et sont réglables en hauteur pour un contrôle total du volume de chargement et de la profondeur des puits (jusqu'à 112). Quatre positions de peigne (intervalle de 3,5 cm) le long du plateau pour permettre une séparation rapide de plusieurs échantillons.
4 emplacements pour peignes; épaisseur de peigne: 1,0, 1,5 ou 2,0 mm; nombre de dents: 10 à 28 puits.
Accessoires pour kuroGEL Midi 13
Options de coulage interne: les joints de silicone entourant le plateau de coulage permettent de l'isoler des parois internes de la cuve de transfert lorsque le plateau est tourné de 90° dans les sens de l'électrophorèse; les portes de coulage Superseal de 13 cm de long permettent toute une variété de coulages afin de choisir sa propre longueur de gel en fonction de ses besoins.
Options de coulage externe: les portes de coulage en silicone s'encastrent dans les rainures situées à chaque extrémité du stand de coulage pour former un joint étanche; les joints de silicone placés dans la rainure de chaque portoir isolent parfaitement des parois de l'unité de coulage permettant ainsi de couler 3 gels en même temps.
Les barrettes de chargement de couleur (en option) simplifient le chargement du gel. Disponibles en 3 couleurs pour mieux distinguer les échantillons auxquels des colorants (bromophénol, xylène cyanol, etc.) ont été ajoutés. Les barrettes sont autocollantes pour être facilement apposées puis retirées après chaque application.
Les pelles à gel (en option) permettent de transférer simplement et en toute sécurité les gels des cuves de coloration ou de décoloration à un transilluminateur ou à une surface similaire.
*compatible avec micropipettes multi-canaux