Imprimer
Pipettes monocanaux, mécaniques, à volume fixe ou variable, Eppendorf Reference® 2 (marquage IVD)
Fournisseur: Eppendorf
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Reference® 2
613-2866EA 376 EUR
613-2866 613-9223 613-2879 615-0018 613-2870
Pipettes monocanaux, mécaniques, à volume fixe ou variable, Eppendorf Reference® 2 (marquage IVD)
Pipettes Pipetteurs
La robuste pipette Reference® 2 succède à la pipette Reference®. Elle présente une nouvelle conception, un poids réduit et un bouton unique de fonctionnement.
  • Bouton de fonctionnement unique et pointe conique à ressort pour une manipulation rapide et ergonomique, sans effort.
  • Système d'éjection rapide des pointes avec réduction active des aérosols ; le retour haptique évite l'éjection accidentelle des pointes
  • Le numéro de série est imprimé sur plusieurs composants de la pipette pour une meilleure traçabilité
  • La puce RFID intégrée contenant toutes les données pertinentes garantit une traçabilité totale
  • Le logiciel TrackIT (disponible en option) facilite l'identification et la documentation, et offre la possibilité d'ajouter vos propres données (par ex. temps d'étalonnage et résultats, emplacement)
  • Autoclavables
Grâce à son fonctionnement fiable et précis, cette pipette est idéale pour un travail sur les liquides précieux ou pour toute application nécessitant des niveaux de précision élevés.
Développées et conçues pour des applications cliniques (diagnostic clinique humain). Idéales pour des transferts de liquides faiblement contaminés, en particulier des échantillons provenant du corps humain et pour des réactifs dans le cadre d'une application de diagnostic in vitro. Ces pipettes sont des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DIV) conformes à la directive 98/79 / CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998. Elles sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par un personnel qualifié.
Compatibilité avec Windows 7/8/vista.
Certifications: Avec marquage CE.
Informations de commande: toutes les pipettes à volume réglable sont fournies avec une boîte epT.I.P.S.® (à l'exception des versions 2,5 ml, 5 ml et 10 ml).
Chaque paquet contient trois pipettes, un jeu de pointes Eppendorf correspondantes et un stylo à bille.