Imprimer
T-shirts ESD T, AS20
Fournisseur: Portwest
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Portwest®
PRTWAS20WHRLEA 25.8 EUR
PRTWAS20WHRL PRTWAS20WHRM PRTWAS20WHRXL PRTWAS20WHRS PRTWAS20WHRXXL
T-shirts ESD T, AS20
Tenue de travail
Ce T-shirt antistatique de protection est à la fois léger et confortable. Il est idéal pour les environnements où une résistance électrostatique est nécessaire. Composé de fibres de coton à 96% et de fibre de carbone à 4%.
  • Idéal en association avec les pantalons Portwest AS11 et la blouse AS10
  • Matériau résistant et léger
  • La fibre de carbone tissée à travers le tissu offre une excellente protection antistatique
Poids: 195 g/m²
Certifications: EN 61340-5-1, EN 1149-5