Toutes les chaises et tous les tabourets sont disponibles avec une base en étoile, conçue à partir de tubes en acier très résistants, assemblables, robustes et résistants. Leur forme plate évite les risques de chutes.
- Assise et dossier de conception anatomique
- Lavable, facile à nettoyer, robuste et durable
- Réglage de la hauteur du siège par vérin à gaz
Patins: Les patins sont en plastique résistant à l'usure et ont une grande surface et offrent un haut niveau de stabilité.
Roulettes: Les roulettes jumelées avec freins sensibles à la charge doivent être adaptées au sol. Toutes les chaises sont fournies par défaut avec des roulettes souples pour sols dur. Des roulettes dures pour sols souples sont également disponibles en option.
Technologie Stop&Go: Pour des raisons de sécurité, les chaises dont la hauteur d'assise est supérieure à 650 mm ne doivent pas être mobiles pendant leur utilisation. Le système de roulettes « Stop&Go » répond à ce postulat. Lorsque l’utilisateur se lève, la chaise retrouve sa mobilité et peut être déplacée.
Outre le besoin d'une hygiène maximale et d'un nettoyage facile, les fauteuils de laboratoire doivent également répondre à un certain nombre d'autres exigences associées aux tâches de laboratoire de routine : Flexibilité, au niveau des applications de travail et elles ne doivent pas prendre trop de place.