Imprimer
Flacon de laboratoire, avec filetage, sans bouchon à vis, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
215-3262EA 901 EUR
215-3262
Flacon de laboratoire, avec filetage, sans bouchon à vis, DURAN®
Flacons Flacons en métal
Fabriqué à partir d'acier inoxydable AISI de type 316 L (1.4404) résistant à la corrosion, avec conception hygiénique présentant toutes les coutures soudées.
Le flacon en acier incassable est idéal pour les applications de stockage ne tolérant pas le verre en raison du risque de bris ou d'une incompatibilité chimique. Le flacon présente une finition de surface intérieure lisse conforme à la norme IIIc (DIN 17441), avec bords internes arrondis pour une plus grande facilité de nettoyage. Finition extérieure durable polie et brossée. Le flacon est pourvu d'un filetage GL 45 avec bec verseur intégré et rebord garantissant l'inviolabilité des bouchons. Fourni sans bouchon, un bouchon en acier inoxydable est disponible. Il est entièrement compatible avec tous les bouchons DURAN de type GL 45.
  • Conteneur de laboratoire pour matériaux dangereux pour le stockage de produits liquides, solides ou intermédiaires
  • Stockage des matériaux précieux, tels que produits chimiques fins haute pureté, cosmétiques ou pharmaceutiques
  • Stockage de matériaux sensibles à la lumière
Le flacon en acier incassable est idéal pour les applications de stockage ne tolérant pas le verre en raison du risque de bris ou d'une incompatibilité chimique. Le flacon présente une finition de surface intérieure lisse conforme à la norme IIIc (DIN 17441), avec bords internes arrondis pour une plus grande facilité de nettoyage. Finition extérieure durable polie et brossée. Le flacon est pourvu d'un filetage GL 45 avec bec verseur intégré et rebord garantissant l'inviolabilité des bouchons. Fourni sans bouchon, un bouchon en acier inoxydable est disponible. Il est entièrement compatible avec tous les bouchons DURAN de type GL 45.
  • Conteneur de laboratoire pour matériaux dangereux pour le stockage de produits liquides, solides ou intermédiaires
  • Stockage des matériaux précieux, tels que produits chimiques fins haute pureté, cosmétiques ou pharmaceutiques
  • Stockage de matériaux sensibles à la lumière
Numéro de lot imprimé.