Imprimer
1-Mesityl-2-thiourea ≥99%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A12083.22EA 308 EUR
A12083.22
1-Mesityl-2-thiourea ≥99%
1-Mesityl-2-thiourea
Formule: C₁₀H₁₄N₂S
Poids moléculaire: 194,30 g/mol
Point de fusion: 230…231 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051488
Numéro CAS: 91059-97-1
ADR: 6.1,III