Imprimer
5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H53080.03EA 561 EUR
H53080.03
5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₅BFNO₃
Poids moléculaire: 239,05 g/mol
Point de fusion: 142…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08436054
Numéro CAS: 874289-51-7