Imprimer
Methyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate 95%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H35994.03EA 299 EUR
H35994.03
Methyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate 95%
Methyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Formule: C₉H₇BrN₂O₂
Poids moléculaire: 255,07 g/mol
Point de fusion: 156…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10566741
Numéro CAS: 342613-63-2