Imprimer
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid 95%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H33128.03EA 125 EUR
H33128.03 H33128.06
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid 95%
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
Poids moléculaire: 162,15 g/mol
Point de fusion: 244…247 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07021498
Numéro CAS: 139022-25-6