2-(4-Bromophenyl)-6-iodoimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₃H₈BrIN₂ Poids moléculaire: 399,03 g/mol Point de fusion: 212…216 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00444892 Numéro CAS: 118000-66-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...