1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis and trans isomers) ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₁₀O₃ Poids moléculaire: 154,17 g/mol Point d'ébullition: 158 °C (17 mmHg) Point de fusion: 32…34 °C Point éclair: 275 °C (527 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064863 Numéro CAS: 85-42-7 EINECS: 201-604-9 |