Imprimer
Cyclopropylmagnesium bromide 0.5-0.7 M dans le THF
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H26273.ACEA 128 EUR
H26273.AC H26273.AE
Cyclopropylmagnesium bromide 0.5-0.7 M dans le THF
Cyclopropylmagnesium bromide
Formule: C₃H₅BrMg
Poids moléculaire: 145,28 g/mol
Densité: 0,968
Point éclair: –17 °C (1 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672094
ADR: 3,II