Imprimer
3-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H52992.03EA 245 EUR
H52992.03 H52992.MD
3-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
3-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₂BNO₄
Poids moléculaire: 245,04 g/mol
Point de fusion: 216…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115700
Numéro CAS: 850567-27-0