2,5-Dimethylbenzoxazole
Marques : MolekulaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₉NO Poids moléculaire: 147,18 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00005773 Numéro CAS: 5676-58-4 EINECS: 227-136-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...