Imprimer
2-(4-Bromophenyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H32375.06EA 274 EUR
H32375.06 H32375.03
2-(4-Bromophenyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
2-(4-Bromophenyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₁₄H₁₁BrN₂
Poids moléculaire: 287,16
Point de fusion: 214…218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00444784
Numéro CAS: 1023-01-4