Imprimer

Okadaic acid ammonium salt

Marques : Enzo Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

ALEXALX350010C025EA 121 EUR
ALEXALX350010C025 ALEXALX350010M001 ALEXALX350010C100
Okadaic acid ammonium salt
Okadaic acid ammonium salt
Formule: C₄₄H₆₇O₁₃·NH₄
Poids moléculaire: 822,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153856
Numéro CAS: 155716-06-6
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/43/45347643.jpg

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR