Imprimer
Okadaic acid ammonium salt, Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
459616-25EA 121 EUR
459616-25
Okadaic acid ammonium salt, Millipore®
Okadaic acid ammonium salt
Formule: C₄₄H₆₇O₁₃·NH₄
Poids moléculaire: 822,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153856
Numéro CAS: 155716-06-6