6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione ≥98% (par CCM)
Marques : Enzo Life SciencesTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
7-Nitro-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carbonitrile
, CNQX
, 6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3(1H,4H)-dione
AMPA/kainate receptor antagonist
- Formulation: Off-white to yellow powder.
Potent, competitive kainate/quisqualate (non-NMDA) receptor antagonist. For the more soluble form see CNQX . disodium salt (Prod. No. ALX-550-283).
Formule:
C₉H₄N₄O₄ Poids moléculaire: 232,16 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00069232 Numéro CAS: 115066-14-3 |