Imprimer
Ethyl-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLE43889017-5GEA 0 EUR
MOLE43889017-5G
Ethyl-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₁₁N₃O₂
Poids moléculaire: 231,26
Numéro MDL: MFCD00020731
Numéro CAS: 16078-71-0
EINECS: 240-224-8