1H-Indazole-5-carboxylic acid 95%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₆N₂O₂ Poids moléculaire: 162,15 g/mol Point de fusion: >250 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06804570 Numéro CAS: 61700-61-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...