Imprimer
5-(3-Bromophenyl)oxazole ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H34161.09EA 379 EUR
H34161.09 H34161.03
5-(3-Bromophenyl)oxazole ≥97%
5-(3-Bromophenyl)oxazole
Formule: C₉H₆BrNO
Poids moléculaire: 224,06
Point de fusion: 50…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05668970
Numéro CAS: 243455-57-4