5-(4-Fluorophenyl)oxazole 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₆FNO Poids moléculaire: 163,1485 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00085087 Numéro CAS: 128101-19-9 |