Imprimer
4-(Cyclopentylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H52269.03EA 43.4 EUR
H52269.03 H52269.06
4-(Cyclopentylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 95%
4-(Cyclopentylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₈H₂₆BNO₃
Poids moléculaire: 315,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16660857
Numéro CAS: 933987-10-1