Imprimer
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H52545.03EA 110 EUR
H52545.03 H52545.MD
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₂BNO₃
Poids moléculaire: 193,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412066
Numéro CAS: 373384-14-6