Imprimer
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H53363.03EA 77.3 EUR
H53363.03 H53363.06
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₂BNO₃
Poids moléculaire: 193,01 g/mol
Point de fusion: 130…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258943
Numéro CAS: 405520-68-5