Imprimer

4-(1H-Tetrazol-5-ylcarbamoyl)phenylboronic acid hydrochloride ≥97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

H53245.03EA 239 EUR
H53245.03
4-(1H-Tetrazol-5-ylcarbamoyl)phenylboronic acid hydrochloride ≥97%
4-(1H-Tetrazol-5-ylcarbamoyl)phenylboronic acid hydrochloride
Formule: C₈H₉BClN₅O₃
Poids moléculaire: 269,45 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659882
Numéro CAS: 850568-31-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR