Imprimer
Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H33216.06EA 261 EUR
H33216.06
Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate 97%
Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Formule: C₈H₇BrN₂O₄
Poids moléculaire: 275,06
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443938
Numéro CAS: 105655-17-2