Imprimer
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzamide ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32805.06EA 466 EUR
H32805.06 H32805.03
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzamide ≥97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formule: C₈H₅BrF₃NO₂
Poids moléculaire: 284,03 g/mol
Point de fusion: 144…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458075
Numéro CAS: 914636-32-1